Learn More
Trajan™ EC Science Silikon-Septen
EC GC-Septen sind für eine lange Lebensdauer und eine geringe Adhäsion an den Injektionsanschlüssen ausgelegt
Marke: Trajan™ 041842
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vereint eine lange Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
EC-Septa mit langer Lebensdauer | |
350 °C | |
50/Pckg. |
7 mm | |
Silikon für hohe Temperaturen |