Learn More
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen
Entwickelt, um Vinylstreifenvorhänge gründlich und wirtschaftlich mit Leichtigkeit zu reinigen. Das Contec™ DualClean™ Softwall Streifenreinigungssystem ist ein einzigartiges System, das es einem Bediener ermöglicht, schnell beide Seiten eines Kunststoffstreifenvorhangs mit 4 bis 12 Zoll in einem einzigen Durchlauf zu reinigen.
Marke: Contec™ DCQT0001
426.81 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DualClean SystemDas System enthält einen Edelstahlrahmen mit zwei gebogenen Oberflächenteilen, Stoffbezüge und einen QuickConnect™ Stiel. QuickConnect Stiele sind austauschbar. Der empfohlene Stiel für das DualClean System ist Kat.-Nr. 19168806, ein ausziehbarer Glasfaserstiel. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Reinigt leicht und gleichmäßig beide Seiten des Streifens
- Zwei Stoffbezüge für unterschiedliche Reinigungsanforderungen erhältlich:
- Mikrofaserterfrottee entfernt und nimmt Staub und andere sichtbare Verunreinigungen auf
- Quiltec™ Strickpolyester ist ideal für kritische Umgebungen geeignet
- Rahmen kann an einer Vielzahl von Contec Stielen befestigt werden
- Der elektropolierte Rahmen ist autoklavierbar und beständig gegen die meisten Chemikalien und Desinfektionsmittel
Spezifikation
26,3 x 2,77 in. (67 x 7 cm) | |
White | |
26.3 Zoll | |
66.8 cm | |
6 cm | |
Single-use | |
ISO-Klasse 4 bis 6, Bereiche des Gütegrads A/B | |
Polyester-Gestrick |
DualClean Bezug | |
Gehäuse DCQT0001 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
2,5 in. | |
Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen | |
No |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %