Learn More
Contec™ DualClean™ Reinigungssystem für Softwall-Streifen
Entwickelt, um Vinylstreifenvorhänge gründlich und wirtschaftlich mit Leichtigkeit zu reinigen. Das Contec™ DualClean™ Softwall Streifenreinigungssystem ist ein einzigartiges System, das es einem Bediener ermöglicht, schnell beide Seiten eines Kunststoffstreifenvorhangs mit 4 bis 12 Zoll in einem einzigen Durchlauf zu reinigen.
Marke: Contec™ 2778
343.94 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DualClean SystemDas System enthält einen Edelstahlrahmen mit zwei gebogenen Oberflächenteilen, Stoffbezüge und einen QuickConnect™ Stiel. QuickConnect Stiele sind austauschbar. Der empfohlene Stiel für das DualClean System ist Kat.-Nr. 19168806, ein ausziehbarer Glasfaserstiel. Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.
- Reinigt leicht und gleichmäßig beide Seiten des Streifens
- Zwei Stoffbezüge für unterschiedliche Reinigungsanforderungen erhältlich:
- Mikrofaserterfrottee entfernt und nimmt Staub und andere sichtbare Verunreinigungen auf
- Quiltec™ Strickpolyester ist ideal für kritische Umgebungen geeignet
- Rahmen kann an einer Vielzahl von Contec Stielen befestigt werden
- Der elektropolierte Rahmen ist autoklavierbar und beständig gegen die meisten Chemikalien und Desinfektionsmittel
Spezifikation
14,5 x 6,8 in. (36,5 x 17 cm) | |
White | |
14,5 in. | |
36.8 cm | |
6.8 Zoll | |
Ermöglicht es einem Bediener, beide Seiten der Kunststoffbandvorhänge einfach und schnell in einem Durchgang zu reinigen | |
Edelstahl (304) |
DualClean Rahmen | |
2778 | |
Unsteril | |
17 cm | |
Reusable | |
No |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
12Minuten
31Sekunden
9Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %