Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
760.00 € - 1640.00 €
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackungsmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16662027
|
Thermo Scientific™
ES900 |
3 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
959.58 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16672027
|
Thermo Scientific™
ES901 |
2 μm | 50 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1110.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16682027
|
Thermo Scientific™
ES902 |
2 μm | 75 μm | 250 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1248.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16692027
|
Thermo Scientific™
ES903 |
2 μm | 75 μm | 500 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1400.42 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16602037
|
Thermo Scientific™
ES904 |
2 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1064.27 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16612037
|
Thermo Scientific™
ES905 |
2 μm | 75 μm | 750 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1640.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16622037
|
Thermo Scientific™
ES906 |
2 μm | 150 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
1512.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16632037
|
Thermo Scientific™
ES911 |
2,6 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein |
1238.74 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17294503
|
Thermo Scientific™
ES907 |
4 μm | 150 μm | 150 mm | PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) |
1278.29 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15988997
|
Thermo Scientific™
ES800A |
3 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15909007
|
Thermo Scientific™
ES802A |
2 μm | 75 μm | 250 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15939007
|
Thermo Scientific™
ES805A |
2 μm | 75 μm | 750 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15998997
|
Thermo Scientific™
ES801A |
2 μm | 50 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15949007
|
Thermo Scientific™
ES806A |
2 μm | 150 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15959007
|
Thermo Scientific™
ES810A |
Monolithisches Polymer | 200 µm | 250 mm | Monolithisches Polymer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15919007
|
Thermo Scientific™
ES803A |
2 μm | 75 μm | 500 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
16642037
|
Thermo Scientific™
ES912 |
5 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, sphärisch, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15929007
|
Thermo Scientific™
ES804A |
2 μm | 75 μm | 150 mm | Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die Ausführung mit Säule/Emitter verhindert Totvolumen und ist temperaturgesteuert für höchstmögliche Zuverlässigkeit sowie Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden rigoros getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss bieten eine empfindliche Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (mAb). Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, mehr Empfindlichkeit, mehr Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
EASY-Spray – Vollständig integriertes HPLC-Säulen-/Temperatur-/Emitter-Design
- Der integrierte Quarzglas-Emitter liefert ein außergewöhnlich stabiles Spray
- Die integrierte Säule mit Temperaturregelung bietet maximale Zuverlässigkeit und Leistung
- Elimination von Totvolumina durch eine einzige nanoViper-Verbindung zwischen der HPLC-Säule und der MS-Ionenquelle
- Das Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fitting verhindert ein Überdrehen und schlechte Verbindungen
Vorteile des Easy Spray Designs
- Kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano-LC-MS
- Ultrascharfe Peaks
- Hervorragende Peak-Kapazität
- Maximale Peptidabdeckung
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Säule zu Säule
- Hervorragende Peak-Kapazität für eine umfassende Proteomcharakterisierung
Spezifikation
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.