Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
Marke: Thermo Scientific™ ES902
1156.89 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die Ausführung mit Säule/Emitter verhindert Totvolumen und ist temperaturgesteuert für höchstmögliche Zuverlässigkeit sowie Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden rigoros getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss bieten eine empfindliche Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (mAb). Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, mehr Empfindlichkeit, mehr Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
Das einzigartige EASY-Spray-Design bietet kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano- und kapillaren LC-MS-Proteomikanwendungen. Zu den Funktionen gehören:
- Präzisionspositionierter Glas-Emitter
- Integrierte Präzisionsverbindung
- Integrierte Temperaturregelung
Spezifikation
Analytische Säule, EASY-Spray | |
250 mm | |
2 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
75 μm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 bis 8 | |
450 m²/g | |
L1 | |
Easy Spray | |
15 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.