Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Teilweise eintauchbar
Gut ablesbare teilweise eintauchbare Thermometer.
Marke:  H-B Instrument™ B60300-0100
16.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16491255
  • 20.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Order Info
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST, geliefert mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Specifications
Specifications
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Teilweises Eintauchen
7,9 in.
Glas
150 °C
N. v.
±0,5 °C, ±1 °C unter 0 °C und über 70 °C, ±1,5 °C über 110 °C
50 mm (2 Zoll)
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung
200 mm
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
-10 °C
-10 bis +150 °C
1 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Teilweise eintauchbar > Bereich: -10 Grad bis +150 Grad C; Teilweises Eintauchen: 50 mm; Teilung: 1 Grad C; L: 200 mm