Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
GREENER_CHOICE
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
Marke:  Invitrogen™ A45202
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16314628
  • 246.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-Leiter
1 %
Agarose-Gel
SYBR™ Safe
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
• Jede Packung enthält 10 Gele.
Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.
E-Gel
100 bp bis 5 kb
11-Well
2 x 10 Gele
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain > Menge: 2 x 10 Gele