Learn More
Applied Biosystems™ Septen für 96-Well-Platten, für 3500/SeqStudio™ Flex
Artikelnummer. 12668343 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 x
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12668343
Marke: Applied Biosystems™ 4412614
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Septen für 96 Well-Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems 3500 und SeqStudio Flex Gen-Analysatoren entwickelt und validiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ein Beutel mit 20 Septen. Bei Raumtemperatur lagern.
Format 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator
Produkttyp Septenplatte
Menge 20 x
Versandbedingung Raumtemperatur