Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor mit Absonderung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor mit Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
286.00 €
Spezifikation
Induktionsmittel | Mit Anhydrotetracyclin induzierbar |
---|---|
Markergen | Ampicillin |
Promoter | Tet |
Produkttyp | Vector |
Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung |
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vektor | Proteinmarkierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15613748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4102-001 |
pASG-IBA102 | Twin-Strep-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15633748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4104-001 |
pASG-IBA104 | Twin-Strep-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15643728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4001-001 |
pASG-IBAwt2 | Nicht markiert |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15643738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4044-001 |
pASG-IBA44 | His-Tag (6x), Strep-tag™II, 6x His-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15653728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4002-001 |
pASG-IBA2 | Strep-tag II |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15673728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4004-001 |
pASG-IBA4 | Strep-tag II |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15673748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4144-001 |
pASG-IBA144 | His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag |
286.00 €
5 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA Lifesciences GmbH E. coli Expressions-Vektor mit Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.Spezifikation
Mit Anhydrotetracyclin induzierbar | |
Tet | |
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung | |
ompA für die periplasmatische Sekretion |
Ampicillin | |
Vector | |
5μ g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor mit Absonderung