Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor mit Absonderung
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Beschreibung
-
Die pASG-IBA Vektoren sind für die Expression von Zielproteinen ohne Affinitäts-Tag in E. coli konzipiert.
-
Der Vektor enthält eine Ampicillin-Resistenzkassette zur Selektion transformierter E.-coli-Zellen, F1- und ColE1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.
-
Die Vektoren können mit jedem E.-coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli funktioniert.
-
Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pASG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Specifications
Specifications
| Induktionsmittel | Mit Anhydrotetracyclin induzierbar |
| Markergen | Ampicillin |
| Promoter | Tet |
| Produkttyp | Vector |
| Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | Twin-Strep-Tag |
| Menge | 5μ g |
| Vektor | pASG-IBA104 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ompA für die periplasmatische Sekretion |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.