Learn More
Fisherbrand™ Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung
Bietet eine sichere Oberfläche, die Elemente wie Becher, Platten, Werkzeuge und eine Vielzahl anderer Objekte verankert.
Marke:  Fisherbrand™ 2047/9
9.98 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12856445
  • 13.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann mit Seife und Wasser gewaschen werden
  • Latexfrei
Spezifikation
Spezifikation
Blau
320 x 260 mm
Dychem Polymerverbindung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung > Größe: 320 x 260 mm