Learn More
Fisherbrand™ Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung
Bietet eine sichere Oberfläche, die Elemente wie Becher, Platten, Werkzeuge und eine Vielzahl anderer Objekte verankert.
6.25 € - 13.80 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12846445
|
Fisherbrand™
2047/6 |
200 x 200 mm |
6.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12856445
|
Fisherbrand™
2047/9 |
320 x 260 mm |
13.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Kann mit Seife und Wasser gewaschen werden
- Latexfrei
Spezifikation
Blau | |
Dychem Polymerverbindung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dychem Rutschfeste Matten auf einer Polymerverbindung