Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe Artikelnummer.: 15318751
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe
Artikelnummer. 15318751 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 15318751
Marke: DWK Life Sciences 218864457
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das YOUTILITY™-Flaschensystem in Braunglas trägt dazu bei, die Laborarbeit einfacher und sicherer zu gestalten.
Als Alternative zum DURAN™ Klarglas bietet das Braunglas UV-Schutz für lichtempfindliche Materialien und erfüllt alle Anforderungen der Normen USP und Eur. Ph. 3.2.1. Die braune Farbe ist permanent in die äußere Glasschicht eingebrannt. Durch dieses Verfahren werden die Eigenschaften im Inneren der Flasche nicht beeinträchtigt. Die Braunglasflaschen eignen sich für die Aufbewahrung oder den Transport von lichtempfindlichen Medien.
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche
  • Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
  • Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
  • Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
  • Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken
  • Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 4/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe >