Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert, mit Schraubkappe
Artikelnummer. 15253375 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Das intelligente YOUTILITY™-Flaschensystem trägt dazu bei, die Laborarbeit einfacher und sicherer zu gestalten.
Die speziell geformten Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche sorgen für einfaches und sicheres Handling. Die schlanke Form der YOUTILITY™ Flasche spart Platz beim Einsatz in Autoklaven und Labor-Kühlschränken. Die Flaschen können auch in horizontaler Seitenlage aufbewahrt werden. Ein speziell markierter Bereich passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN™ YOUTILITY™ Etiketten. Die Flaschen sind in den Größen 125, 250, 500 und 1000 ml erhältlich. Sie sind aus dem bewährten DURAN™ Borosilikatglas 3.3 hergestellt, ein Neutralglas, das der Glasart 1 gemäß dem Europäischem Arzneibuch entspricht. DURAN™ Glas bietet eine sehr hohe chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit.
  • Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche
  • Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
  • Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
  • Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
  • Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken
  • Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
  • Lagerung in horizontaler Seitenlage möglich
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probenahme; Kulturgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Reservoir zur Handhabung von Flüssigkeiten
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 4/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 93 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert, mit Schraubkappe >