Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, aus Silikon
Einfache Farbkennzeichnung für DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen.
36.60 € - 45.45 €
Spezifikation
Menge | 20/Packung |
---|---|
Typ | GL 45 Flaschenetikett |
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Farbcodierung und Identifizierung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15705148
|
DWK Life Sciences™
292432867 |
Violett |
36.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15785138
|
DWK Life Sciences™
292432826 |
Orange |
36.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15795138
|
DWK Life Sciences™
292432842 |
Grün |
42.15 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15843575
|
DWK Life Sciences™
292432834 |
Gelb |
36.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15853575
|
DWK Life Sciences™
292432875 |
schwarz |
45.45 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15896305
|
DWK Life Sciences™
292432818 |
Rot |
45.45 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die farbigen GL 45 Bottle Tags sind eine elegante Lösung zur Kennzeichnung von Laborflaschen. Die Bottle Tags können leicht und sicher um den Hals der YOUTILITY™ Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist. Die Bottle Tags sind mit Hilfe einer Lasche auch mit Handschuhen einfach zu entfernen.- In verschiedenen Farben erhältlich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen
- Können dank ihrer Elastizität leicht und sicher um den Hals der Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist
- Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen
- Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Spezifikation
20/Packung | |
GL 45 Flaschenetikett | |
Silikon | |
Farbcodierung und Identifizierung |