Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, aus Silikon
Einfache Farbkennzeichnung für DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen.
Marke: DWK Life Sciences™ 292432826
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die farbigen GL 45 Bottle Tags sind eine elegante Lösung zur Kennzeichnung von Laborflaschen. Die Bottle Tags können leicht und sicher um den Hals der YOUTILITY™ Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist. Die Bottle Tags sind mit Hilfe einer Lasche auch mit Handschuhen einfach zu entfernen.- In verschiedenen Farben erhältlich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen
- Können dank ihrer Elastizität leicht und sicher um den Hals der Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist
- Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen
- Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Spezifikation
20/Packung | |
Orange | |
Farbcodierung und Identifizierung |
GL 45 Flaschenetikett | |
Silikon |