Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Filtereinheit, GL 45
Filtereinheit mitb GL 45 Gewinde.
92.92 €
Spezifikation
Verbinder | GL 45 |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtersterilisation; Vakuumfiltration |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Volumen (metrisch) | 500 mL |
Beschreibung
In der aufrechten Position eignet sich das DURAN™ TILT Flaschensystem hervorragend für die Filtersterilisation oder Klärung von Zellkulturmedien. Die niedrige Flaschenhöhe vereinfacht das Arbeiten in Biosicherheitswerkbänken. Die Filtereinheit wurde speziell für die Sterilisation oder Klärung wässriger Zellkulturmedien entwickelt. Der Filter kann sowohl für die DURAN™ TILT Flasche (mit GL 45 Gewindeadapter), als auch für herkömmliche GL 45 Zellkulturmedien-Flaschen verwendet werden. Er ist in drei verschiedenen asymmetrischen Porengrößen (0,1 μm, 0,2 μm und 0,45 μm) erhältlich. Die erhabene Volumen-Markierung ermöglicht jederzeit ein klares und deutliches Ablesen der enthaltenen Menge. Der Filter ist aus nicht-zytotoxischen Materialien der Klasse VI unter Reinraumbedingungen der Klasse 100.000 gefertigt – die Lieferung erfolgt steril.- Niedrige Flaschenhöhe für einfaches Handling in Sicherheitswerkbänken
- Die erhabene Volumenmarkierung ermöglicht jederzeit ein klares und deutliches Ablesen der enthaltenen Menge
- In drei verschiedenen asymmetrischen Porengrößen (0,1 μm, 0,2 μm und 0,45 μm) erhältlich
- Der Filter ist aus nicht-zytotoxischen Materialien der Klasse VI unter Reinraum-Bedingungen der Klasse 100.000 gefertigt – die Lieferung erfolgt steril
Spezifikation
GL 45 | |
Filtersterilisation; Vakuumfiltration | |
500 mL |
Borosilikatglas 3.3 | |
12/Packung | |
92 mm |