Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Filtereinheit, GL 45
Filtereinheit mitb GL 45 Gewinde.
Marke:  DWK Life Sciences 292702842
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15503557
  • 92.92 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
In der aufrechten Position eignet sich das DURAN™ TILT Flaschensystem hervorragend für die Filtersterilisation oder Klärung von Zellkulturmedien. Die niedrige Flaschenhöhe vereinfacht das Arbeiten in Biosicherheitswerkbänken. Die Filtereinheit wurde speziell für die Sterilisation oder Klärung wässriger Zellkulturmedien entwickelt. Der Filter kann sowohl für die DURAN™ TILT Flasche (mit GL 45 Gewindeadapter), als auch für herkömmliche GL 45 Zellkulturmedien-Flaschen verwendet werden. Er ist in drei verschiedenen asymmetrischen Porengrößen (0,1 μm, 0,2 μm und 0,45 μm) erhältlich. Die erhabene Volumen-Markierung ermöglicht jederzeit ein klares und deutliches Ablesen der enthaltenen Menge. Der Filter ist aus nicht-zytotoxischen Materialien der Klasse VI unter Reinraumbedingungen der Klasse 100.000 gefertigt – die Lieferung erfolgt steril.
  • Niedrige Flaschenhöhe für einfaches Handling in Sicherheitswerkbänken
  • Die erhabene Volumenmarkierung ermöglicht jederzeit ein klares und deutliches Ablesen der enthaltenen Menge
  • In drei verschiedenen asymmetrischen Porengrößen (0,1 μm, 0,2 μm und 0,45 μm) erhältlich
  • Der Filter ist aus nicht-zytotoxischen Materialien der Klasse VI unter Reinraum-Bedingungen der Klasse 100.000 gefertigt – die Lieferung erfolgt steril
Spezifikation
Spezifikation
GL 45
Borosilikatglas 3.3
12/Pk.
92 mm
PES 0.45 μm
Filtersterilisation; Vakuumfiltration
500 mL