Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286548107
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10305101
Beschreibung
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.
  • Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Pk.
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern > Socket NS 29/32, cone NS 19/26