Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences PTFE-Olive, mit Silikondichtung (VMQ), komplett mit Schraubverbindungsverschluss PBT, gerade
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek
10 Stück
Beskrivning
Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden.Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit.
- Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
Specifikationer
Specifikationer
| Menge | 10 St./Packung |
| Typ | Gerade |
| Verbindungsgröße | 9,0 mm |
| Standard-Konusverbindung Nr. | GL 14 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering