Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung Artikelnummer.: 11722322
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung
Artikelnummer. 11722322 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 25, blau
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Artikelnummer. 11722322
Marke: DWK Life Sciences 292391307
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schraubverschluss mit zuverlässiger Dichtung.
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
  • Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe blau
Beschreibung Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung
Material Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung >