Learn More
BRAND™ Polypropylen-Schraubverschlüsse
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zur Anwendung mit Laborflaschen
Zur Anwendung mit Weithalsflaschen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Austausch- und Ersatzschraubverschlüsse für Laborflaschen in einer Vielzahl an Größen.
- Ausgießringe separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Material | Polypropylen |
Menge | 10Pack. |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Zertifiziert | Ja |
Produkttyp | Schraubkappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Anwendung mit Laborflaschen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylen-Schraubverschlüsse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur