Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen
NMR-Röhrchen, die Proben- bzw. Lösungsgefäße zur Resonzanzfrequenzmessung, sind äußerst präzise gearbeitet und unterliegen engen Toleranzen für die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung.
108.00 € - 2530.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3), EVA |
---|---|
Produkttyp | NMR Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie); Lagerung und Transport von Messlösungen; für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigem bis zu den meisten mittleren Feldern konzipiert |
Produktcode | Marke | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11361475
|
DWK Life Sciences
231700117 |
300 MHz |
995.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11880970
|
DWK Life Sciences
231700314 |
500 MHz |
108.00 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15271819
|
DWK Life Sciences
231700211 |
400 MHz |
2530.00 €
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Kernspinresonanzspektroskopie (kurz NMR-Spektroskopie, abgeleitet aus dem Englischen nuclear magnetic resonance) ist eine spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen und Verbindungen. Aufgrund von elektronischen Wechselwirkungen einzelner Atome mit den Nachbaratomen können strukturelle Rückschlüsse gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung sind mit dieser Methode die Konzentration sowie die Dynamik von Molekülen bestimmbar. Für diese Analysemethode werden sehr präzise Röhrchen benötigt, die einen gleichbleibenden Durchmessers, eine gleichmäßige Wandstärke sowie eine hervorragende Geradheit über das gesamte Röhrchen hinweg aufweisen.- Engste Toleranzen und höchste Präzision in Bezug auf die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung
- Lieferung mit Verschlusskappe
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3), EVA | |
NMR Tube | |
Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie); Lagerung und Transport von Messlösungen; für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigem bis zu den meisten mittleren Feldern konzipiert |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen