Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ NMR Röhrchen, für vier Anwendungsfrequenzen, mit Verschlüssen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Feldstärke:
300 MHz
400+ MHz
500+ MHz
Packungsgröße:
250 Stück
5 Stück
Descrizione
Die Kernspinresonanzspektroskopie (kurz NMR-Spektroskopie, abgeleitet aus dem Englischen nuclear magnetic resonance) ist eine spektroskopische Methode zur Strukturaufklärung von Molekülen und Verbindungen. Aufgrund von elektronischen Wechselwirkungen einzelner Atome mit den Nachbaratomen können strukturelle Rückschlüsse gezogen werden. Neben der Strukturaufklärung sind mit dieser Methode die Konzentration sowie die Dynamik von Molekülen bestimmbar. Für diese Analysemethode werden sehr präzise Röhrchen benötigt, die einen gleichbleibenden Durchmessers, eine gleichmäßige Wandstärke sowie eine hervorragende Geradheit über das gesamte Röhrchen hinweg aufweisen.
- Engste Toleranzen und höchste Präzision in Bezug auf die Geradheit, Wandstärke und Wandstärkenverteilung
- Lieferung mit Verschlusskappe
Specifica
Specifica
| Material | Borosilikatglas (3.3), EVA |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,95 ± 0,05 mm |
| Feldstärke | 400+ MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kernspinresonanzspektroskopie (NMR-Spektroskopie); Lagerung und Transport von Messlösungen; für den Einsatz in NMR-Spektrometern mit niedrigem bis zu den meisten mittleren Feldern konzipiert |
| Menge | 250/Packung |
| Modell | Professional with Retrace Code |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto