Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Normschliff und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis.
Marke:  DWK Life Sciences 246181758
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15250856
  • 67.24 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Sie sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich – Klasse A mit Hauptpunkte-Ringteilung und Klasse B mit Strichteilung. Zusätzlich sind die Genauigkeitsklassen farblich differenziert, die DURAN™ Mischzylinder mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Skala, die Mischzylinder der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Mischzylinder, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
  • Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Mit Hauptpunkte-Ringteilung
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,5 mL
50 mL
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Autoklavierbar
Boro 3.3, Polyethylen
25 mm
2/Packung
250 °C
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Normschliff und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung > 50 ml