Learn More
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 520 x 600 x 1920mm
Artikelnummer. 14825361
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Mit Scharnier links
Scharniere rechts
Enthält:
4 Schubladen, Ventilator
4 Schubladen, kein Lüfter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 14825361
Marke: Koettermann™ 37700001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen bietet eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Laboranforderungen, eignet sich aber besonders für die Aufbewahrung von Säuren und Basen.
  • Hoher Schrank für Säuren und Basen
  • Zwei Türen
  • Vier Schubladen
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Ausführung der Tür Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren und Basen
Enthält 4 Schubladen, kein Lüfter
Anzahl Türen 2
Produkttyp Schrank für Säuren und Basen