Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 Laborflasche, Braun
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Die DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laborflaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen mit Vakuum oder Druck. Standard-Laborglasflaschen sind nicht dafür konzipiert Druckdifferenzen sicher standzuhalten. Durch eine veränderte Geometrie haben die pressure plus+ Flaschen eine garantierte Druckfestigkeit und bieten somit optimale Sicherheit sowohl für den Anwender als auch den Inhalt. Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin der ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu gewährleisten. Die pressure plus+ Flaschen sind nach DIN EN 1595 zertifiziert. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Braunfärbung erfüllt die Grenzwerte für den Schutz vor ultraviolettem Licht, wie sie in den aktuellen Revisionen der USP und EP 3.2.1 festgelegt sind. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft blauer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung.
- Garantierte Vakuum- bzw. Druckfestigkeit von –1 bar bis + 1,5 bar durch eine geänderte Geometrie (angelehnt an ISO 4796-1)
- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung
- Die besondere Geometrie entspricht nach wie vor ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu bewahren
- Höchste Sicherheit für den Anwender bei Arbeiten unter Druck und Vakuum
- Für volles Vakuum ps = -100 kPa geeignet
- Geprüfte Druckbeständigkeit nach DIN EN 1595
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Farbe | Amber |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung lichtempfindlicher Materialien; Vakuumfiltration; Probenahme unter Druck; Aufbewahrung flüchtiger Lösungsmittel; Aufbewahrung gaserzeugender Materialien |
Enthält | ohne Schraubkappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 56 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Videos
-
Pressure Plus bottles
-
DURAN Protect Laboratory Bottle pressure plus
Dokumentation
Product Information
Product Information
Duran laboratory bottle pressure plus+ GL 45
DateigrößeVersion: 74.8 kB
Duran laborflasche pressure plus+ GL 45
DateigrößeVersion: 104.8 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
45Stunden
14Minuten
49Sekunden
51Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Pressure Plus+ GL 45 Laborflasche, Braun >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur