Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. 12347128
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
94 mm
104,8 mm
123 mm
142,9 mm
215,6 mm
Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit Schraubverschluss eignen sich für Labormedien wie Feststoffe und Flüssigkeiten im Labor. Der Schraubverschluss ist manipulationssicher.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss aus weißem Polypropylen und mit PolyCone-Auskleidung
  • Bernsteinfarbendes Kalknatronglas
  • ISO-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 46.1 mm
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 104,8 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46,1 mm
Verschlusstyp Schraubkappe