Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Rührerwelle, austauschbar, WB
Die KPG™-Rührwelle ist ein Rührer, der passgenau auf die KPG™-Lagerhülse angefertigt ist, und eignet sich zum Rühren von viskosen Medien.
Marke:  DWK Life Sciences 245656409
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048250
  • 40.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
  • Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
  • Lauffläche geschliffen und poliert
  • Austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Rühren von Flüssigkeiten (für Synthesen) bei hohen Geschwindigkeiten
10 mm