Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Rührerwelle, austauschbar, WB
Die KPG™-Rührwelle ist ein Rührer, der passgenau auf die KPG™-Lagerhülse angefertigt ist, und eignet sich zum Rühren von viskosen Medien.
42.05 € - 63.35 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10048250
|
DWK Life Sciences
245656409 |
10 mm |
42.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10223411
|
DWK Life Sciences
245666701 |
16 mm |
63.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.- Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
- Lauffläche geschliffen und poliert
- Austauschbar
Spezifikation
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Rührerwelle, austauschbar, WB