Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flasche HPLC, klar, Konisch, GL 45
Das verbesserte konische Design erlaubt die effizienteste Bereitstellung der mobilen Phase an HPLC Systeme.
Marke: DWK Life Sciences 218415407
262.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die DURAN™ HPLC-Flaschen wurden für die Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) entwickelt. Die Behälter haben ein zentrales Füllvolumen für innere Filter, um die größtmögliche Effzienz bei Bereitstellung der mobilen Phase an das HPLC System zu ermöglichen. Eine sicherere und komfortablere Alternative zu Medienflaschen mit flachem Boden, da das konische Bodenreservoir eine größere Nutzung des Inhalts erlaubt, ohne das ein Kippen des Reservoirs notwendig wird, welches ein Spritzen des Lösungsmittels zur Folge haben kann. Die größeren Flaschen ermöglichen eine lange, ununterbrochene Analyse. Sie eignen sich dadurch hervorragend für die Verwendung über das Wochenende oder längere Analysen, wenn das Risoko besteht, dass Lösungsmittel während unbeaufsichtigter Verwendung zur Neige gehen.- Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Bereitstellung der mobilen Phase an HPLC-Analysegeräte
- Hergestellt aus dem Material der Wahl für Lösungsmittelflaschen, Borosilikatglas 3.3. Das Material zeichnet sich durch eine herausragende chemische Beständigkeit aus: sehr geringes Profil an extrahierbaren anorganischen Ionen; komplett frei von organischen extrahierbaren Substanzen.
- DURAN™ ist ein Borosilikatglastyp 3.3 nach der Spezifikation in der internationalen Norm ISO 3585 und klassifiziert als Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit niedriger Expansion gemäß ASTM E438-1992.
- DURAN™ Glas ist gemäß den USP-/EP-/JP-Arzneibüchern klassifiziert als Neutralglas Typ I.
- Rückverfolgungscode (Retrace Code) und Zertifikat zur Rückverfolgung der Herstellungscharge
- Bei den beiden größeren Größen kann die zentrale Kavität Magnetstäbchen aufnehmen.
- Seitliche Entlüftungs-/Ableitöffnung im Boden für die Ultraschallbadentgasung, oder für Wasserablauf nach der Reinigung
- GL 45-Gewinde passend für HPLC-Standardverschlusssysteme
- Eichmarkierungen aus beständiger weißer Emaille
Spezifikation
1000 ml | |
Versorgung mit Lösungsmitteln für HPLC-Geräte; sicherer Transfer flüssiger Medien in einem geschlossenen und sterilen System | |
1 St./Packung | |
110 mm |
Boro 3.3 | |
Gewinde in Größe GL 45 | |
ja |