Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flasche HPLC, klar, Konisch, GL 45
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7189104 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
2000 ml
3500 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15819007
Marke: DWK Life Sciences 218415407
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren.
Die DURAN™ Reservoirflaschen wurden speziell für die Lagerung und Bereitstellung von mobilen Phasen und Lösungsmitteln für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) entwickelt. Die Reservoirs haben einen zentralen Hohlraum für den Einlassfilter, um die effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren zu ermöglichen. Die Behälter mit konischem Boden sind eine sicherere und bequemere Alternative zu Glasflaschen mit flachem Boden und ermöglichen eine bessere Rückgewinnung von Lösungsmitteln, ohne dass der Behälter geneigt werden muss, wodurch das Risiko des Auslaufens von Lösungsmittel entsteht. Die größeren Reservoirs ermöglichen längere, ununterbrochene Analysen. Diese sind besonders während eines Wochenendes oder einer langwierigen chromatographischen Analyse nützlich, wenn das Risiko besteht, dass bei unbeaufsichtigtem Betrieb Lösungsmittel ausgehen.
  • Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Bereitstellung mobiler Phasen für HPLC-Analysatoren
  • Hergestellt aus dem Material der Wahl für Lösungsmittelflaschen: Borosilikatglas 3.3. Das Material weist eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit auf und bietet ein sehr niedriges Profil extrahierbarer anorganischer Ionen und eine vollständige Abwesenheit organischer extrahierbarer Substanzen.
  • DURAN™ ist ein Borosilikatglas Typ 3.3 gemäß der internationalen Norm ISO 3585 und wird als Typ I, Klasse A Borosilikatglas mit geringer Expansion gemäß ASTM-E 438-1992 klassifiziert
  • DURAN™ Glas wird nach den Arzneibüchern USP/EP/JP als neutrales Glas Typ I klassifiziert
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Bei den beiden größeren Größen kann der Zentralraum magnetische Rührstäbe aufnehmen, um ein verbessertes Mischen zu ermöglichen
  • Belüftungsöffnung an der Seite / im Boden für Entgasung im Ultraschallbad oder Wasserablauf nach der Reinigung
  • Das GL 45-Gewinde passt auf Standard-HPLC-Anschlusskappen
  • Haltbare weiße Emaille-Volumengraduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Boro 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versorgung mit Lösungsmitteln für HPLC-Geräte; sicherer Transfer flüssiger Medien in einem geschlossenen und sterilen System
Enthält Gewinde in Größe GL 45
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 110 mm