Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen mit Abtropfspitze.
Marke: DWK Life Sciences 286117407
239.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen- Spitz
- Diamant-geschliffen
- Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliff | |
NS 29/32 | |
Boro 3.3 |
100/Packung | |
Autoklavierbar |