Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Zum einfachen Herstellen sicherer, auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
13.52 € - 27.19 €
Produktcode | Marke | Konusgröße | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10088450
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311414 |
NS 14/23 | GL 14 |
13.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10597741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311419 |
NS 19/26 | GL 14 |
14.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10692411
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311819 |
NS 19/26 | GL 18 |
16.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10324001
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01312519 |
NS 19/26 | GL 25 |
19.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10363901
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311429 |
NS 29/31 | GL 14 |
27.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10708931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311424 |
NS 24/29 | GL 14 |
27.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10160121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01312529 |
NS 29/32 | GL 25 |
21.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10405801
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311824 |
NS 24/29 | GL 18 |
19.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10632421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01311829 |
NS 29/32 | GL 18 |
25.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10002944
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01313229 |
NS 29/32 | GL 32 |
24.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Je 1 | |
Duran Glas |