Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus
Zum einfachen Herstellen sicherer, auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311429
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- In einer großen Auswahl an Buchsen- und Gewindegrößen erhältlich
- Minimaler Schmierungsbedarf
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Je 1 | |
NS 29/31 | |
GL 14 | |
Duran Glas |