Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung von einem großen Konus zu einer kleinen Buchse mit Glasröhrchen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01502945
Artikelnummer. 10664651
  • 55.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm
Duran Glas
1Each.
NS 45/40
Reduktionsadapter
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen > Buchsengröße/Kegelgröße: NS 29/32/NS 45/40