Learn More
Ohaus™ Ranger 3000 Tisch-Kompaktwaage
Diese Zugluftschutz-Pfosten eignen sich für den Einsatz mit Ohaus Waagen.
Marke: Ohaus™ 30031705
439.88 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ranger 3000 verfügt über das größte Display seiner Klasse und ist mit Kontrollwäge-LEDs und hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeigen ausgestattet, wodurch eine Funktionsfähigkeit in fast allen Betriebszuständen gewährleistet ist.
- Die anwenderfreundlichste Waage auf dem Markt mit einfacher Einrichtung, damit sichergestellt wird, dass Ihre wertvolle Zeit nicht verschwendet wird und Sie so kompetent wie möglich arbeiten können.
- Ranger 3000 liefert innerhalb einer Sekunde genaue Ergebnisse, hebt Ihre Wartezeiten praktisch auf und ermöglicht es Ihnen, in einem Tempo zu arbeiten, das von Ihnen und nicht von Ihrer Wägeausrüstung bestimmt wird.
Spezifikation
RS232 integriert, optional 2. RS232, USB, Ethernet | |
Wiederaufladbar, Bleisäure | |
FCC, Part 15, Klasse A, EN61326-1:2006 (Klasse B) | |
15 kg | |
0,5 g | |
R31P15 | |
-10 °C bis +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
327 × 311 × 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4,2 kg | |
100/240 V |
210 Std. Dauerbetrieb, 12 Std. Aufladezeit | |
Außen | |
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS | |
LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung | |
Mechanik | |
1 Sekunden | |
Ranger™ 3000 Kompakte Tischwaage | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
100/240 V AC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller