Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dimroth Kondensatoren aus Glas
97.00 € - 231.00 €
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Dimroth Kondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kondensierende Dämpfe |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10642282
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240202 |
160 mm | 19/26 |
97.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10642472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240302 |
250 mm | 19/26 |
114.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11866194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240304 |
250 mm | 29/32 |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10017810
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240404 |
400 mm | 29/32 |
132.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Duran Glas | |
Dimroth Kondensator | |
Für kondensierende Dämpfe | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dimroth Kondensatoren aus Glas