Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dimroth Kondensatoren aus Glas
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DIN 12591 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Für kondensierende Dämpfe | |
Je 1 | |
Duran Glas |
Kühloberfläche:440 cm2 | |
250 mm | |
19/26 | |
Dimroth Kondensator |