Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Rundkolben, Flansch mit Nut, vakuumfest
Das Unterteil eines Planflansch-Rundkolbens besitzt eine Rundkolben-ähnliche Form und eignet sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
Marke:  DWK Life Sciences 243958604
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10425221
  • 480.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.
  • Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
  • Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
  • Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Max. Druck von 0,5 bar
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
250 °C
10.000 mL
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Bei einer maximalen Einsatztemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten
DN 100
Autoklavierbar
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Rundkolben, Flansch mit Nut, vakuumfest > 10000 ml