Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg, Mittelhals (NS): 29/32
Der Deckel eines Planfanschgefäßes eignet sich zum Verschließen aber auch aufgrund der Normschliffe zur Kombination mit anderen Schliffbauteilen (z.B. Tropftrichter, Rührwellen usw.).
Marke: DWK Life Sciences 243924608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Mit einem Mittelhals (NS): 29/32 und drei Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
DN 100 | |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas 3.3 | |
3 x NS 29/32 schräg | |
NS 29/32 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg, Mittelhals (NS): 29/32 > DN 100
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur