Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg, Mittelhals (NS): 29/32
Der Deckel eines Planfanschgefäßes eignet sich zum Verschließen aber auch aufgrund der Normschliffe zur Kombination mit anderen Schliffbauteilen (z.B. Tropftrichter, Rührwellen usw.).
326.00 € - 348.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum |
Flaschenhalstyp | 3 x NS 29/32 schräg |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Schliffverbindung | NS 29/32 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10088240
|
DWK Life Sciences
243924608 |
DN 100 |
326.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10190151
|
DWK Life Sciences
243925801 |
DN 150 |
348.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Mit einem Mittelhals (NS): 29/32 und drei Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
3 x NS 29/32 schräg | |
NS 29/32 |
Chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum | |
1/Packung | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, mit Seitenhälsen (NS): 3 x 29/32 schräg, Mittelhals (NS): 29/32