Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Für die Extraktion von Flüssigkeiten mit speziellen leichten Lösungsmitteln. Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktionsaufsätze nach Soxhlet sind aus langlebigem DURAN™ Rohr gefertigt.
79.00 € - 180.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10740612
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395137 |
100 ml |
159.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10251741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395149 |
250 ml |
162.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10700612
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395125 |
30 ml |
79.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10392951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395143 |
150 ml |
136.24 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10662361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395131 |
70 mL |
92.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10343051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05395158 |
500 ml |
180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN12602 und Soxhlet
- Mit Kegel NS 29/32
- Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Extraktionsaufsätze | |
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet