Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Artikelnummer. 10740612
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
70 mL
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10740612
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05395137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Extraktion von Flüssigkeiten mit speziellen leichten Lösungsmitteln. Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktionsaufsätze nach Soxhlet sind aus langlebigem DURAN™ Rohr gefertigt.
  • Gemäß DIN12602 und Soxhlet
  • Mit Kegel NS 29/32
  • Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Produkttyp Extraktionsaufsätze
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Duran Glas
Zertifizierung/Konformität DIN 12602