Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss
Die flache Form sowie der ebene Boden der Kristllisierschale ermöglichen ein gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln und somit die Kristallisation von Feststoffen aus Lösungen und Suspensionen.
Marke: DWK Life Sciences 213132403
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.- Flache und weite Form ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln
- Große Grundfläche
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 St./Packung |
20 mL | |
Kristallisation; Herstellung konzentrierter Lösungen; erhältlich mit Ausguss DIN 12 338 oder ohne Ausguss DIN 12 337 | |
40 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss > 20 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur