Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlangenkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Der Schlangenkühler dienst zur Destillation eines Reaktionsgemisches sowie zur Kühlung eines Kondensats.
120.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kondensatkühlung; Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10528821
|
DWK Life Sciences
242537105 |
NS 24/29 |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10080011
|
DWK Life Sciences
242537208 |
NS 29/32 |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Typisch für den Schlangenkühler ist sein gewundenes Steigrohr, welches sich in einem Mantel befindet und so vom Kühlmedium umspült ist (konträr zum Dimroth-Kühler). Aufgrund dieser Kondensatführung ist die Kondensationsleistung sehr gering obwohl die Kühlstrecke sehr lang ist. Diese Art von Kühler dient somit meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler und nicht als eigenständiger Destillationskühler. Aufgrund des besseren Abflusses des Kondensats im gewundenen Steigrohrs ist der Kühleraufbau in senkrechter Position erforderlich.- Durch die lange Kühlstrecke meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler verwendet
- Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon | |
Kondensatkühlung; Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Schlangenkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven