Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlangenkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Der Schlangenkühler dienst zur Destillation eines Reaktionsgemisches sowie zur Kühlung eines Kondensats.
Marke: DWK Life Sciences 242537208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Typisch für den Schlangenkühler ist sein gewundenes Steigrohr, welches sich in einem Mantel befindet und so vom Kühlmedium umspült ist (konträr zum Dimroth-Kühler). Aufgrund dieser Kondensatführung ist die Kondensationsleistung sehr gering obwohl die Kühlstrecke sehr lang ist. Diese Art von Kühler dient somit meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler und nicht als eigenständiger Destillationskühler. Aufgrund des besseren Abflusses des Kondensats im gewundenen Steigrohrs ist der Kühleraufbau in senkrechter Position erforderlich.- Durch die lange Kühlstrecke meist als nachgeschalteter zusätzlicher Kühler verwendet
- Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
NS 29/32 | |
Kondensatkühlung; Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation | |
Je 1 | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |