Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
116.00 € - 168.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 500 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | Skalenlänge: 500 mm |
Umfang | Strichteilung, Schellbachstreifen |
Typ | Schellbach Bürette |
Class | Klasse B |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Material des Sperrhahns | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Material des Sperrhahns | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13167969
|
Hirschmann™
3110160 |
10 ml | Gerade | DURAN™ Schlüssel |
116.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13197969
|
Hirschmann™
3110260 |
10 ml | Gerade | PTFE |
151.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13157989
|
Hirschmann™
3210160 |
10 ml | lateral | DURAN™ Glashahn |
119.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13187989
|
Hirschmann™
3210360 |
10 ml | lateral | PTFE |
168.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13177969
|
Hirschmann™
3110170 |
25 ml | Gerade | DURAN™ Schlüssel |
116.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13107979
|
Hirschmann™
3110270 |
25 ml | Gerade | PTFE |
151.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13197989
|
Hirschmann™
3210370 |
25 ml | lateral | PTFE |
168.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
500 mm | |
Strichteilung, Schellbachstreifen | |
Klasse B |
Skalenlänge: 500 mm | |
Schellbach Bürette | |
DIN EN ISO 385 |