Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke:  Hirschmann™ 3210370
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13197989
  • 173.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
0,05 ml
Seitlicher Absperrhahn
lateral
±0,045 mL
Klasse B
500 mm
Skalenlänge: 500 mm
Blau
PTFE
Schellbach Bürette
DIN EN ISO 385