Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3310360
Beschreibung
- Schellbach
- Hammerschlagstruktur
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Sockelstütze
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
10 ml | |
0,02 ml | |
Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE | |
lateral | |
±0.02 ml | |
Klasse AS |
DURAN™ Bürette, Absperrhahn mit PTFE-Küken | |
Bang, Schellbachstreifen, Buchse | |
Blau | |
PTFE | |
Microburet | |
DIN EN ISO 385 |